Learn More
Cytiva Amersham™ AlkPhos Direct™ Markierungsmodul
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
2.500 cm2 Membran
Für 5000 cm2-Membran
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
DNA- oder RNA-Sonden werden während einer 30-minütigen Reaktion markiert, und die daraus resultierenden Sonden können ohne Reinigung verwendet werden. Die Hybridisierungstringenz kann sowohl über die Temperatur als auch über die Salzkonzentration kontrolliert werden.
- Die Hybridisierungstringenz kann durch eine Erhöhung der Temperaturen auf bis zu 75 °C kontrolliert werden
- Nachweis von 60 fg-Ziel-DNA (Single-Copy-Gen) in einem genomischen Southern Blot
- Das schnelle Protokoll spart zwei bis drei Stunden gegenüber herkömmlichen indirekten Verfahren
Bestellinformation
Jedes System enthält die folgenden Reagenzien, die für 25 oder 50 Markierungsreaktionen und den Nachweis von 2500 cm ausreichen2 oder 5000 cm2 Membran (abhängig vom bestellten Produkt): Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Reaktionspuffer, Hybridisierungspuffer und Blockierungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle und praktische Systeme für alle hochempfindlichen Anwendungen, die DNA-, RNA- oder Oligonukleotid-Proben verwenden |
| Enthält | Markierungsreagenz, Crosslinker, Kontroll-DNA, Reaktionspuffer, Hybridisierungspuffer und Blockiermittel |
| Menge | Für 5000 cm2-Membran |