Learn More
Cytiva Amersham™ AlkPhos Direct™ Markierungsmodul
Artikelnummer. p-4907584 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
2.500 cm2 Membran
Für 5000 cm2-Membran
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10298714
Marke: Cytiva RPN3680
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Schnelle und praktische Systeme für alle hochempfindlichen Anwendungen, die DNA-, RNA- oder Oligonukleotid-Proben verwenden. AlkPhos Direkt-Markierungssysteme basieren auf der schnellen, direkten Markierung von DNA- oder RNA-Sonden mit thermostabiler alkalischer Phosphatase.
DNA- oder RNA-Sonden werden während einer 30-minütigen Reaktion markiert, und die daraus resultierenden Sonden können ohne Reinigung verwendet werden. Die Hybridisierungstringenz kann sowohl über die Temperatur als auch über die Salzkonzentration kontrolliert werden.
  • Die Hybridisierungstringenz kann durch eine Erhöhung der Temperaturen auf bis zu 75 °C kontrolliert werden
  • Nachweis von 60 fg-Ziel-DNA (Single-Copy-Gen) in einem genomischen Southern Blot
  • Das schnelle Protokoll spart zwei bis drei Stunden gegenüber herkömmlichen indirekten Verfahren
Bestellinformation
Jedes System enthält die folgenden Reagenzien, die für 25 oder 50 Markierungsreaktionen und den Nachweis von 2500 cm ausreichen2 oder 5000 cm2 Membran (abhängig vom bestellten Produkt): Markierungsreagenz, Cross-Linker, Kontroll-DNA, Reaktionspuffer, Hybridisierungspuffer und Blockierungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung AlkPhos Direkt-Markierungs- und Detektionssysteme basieren auf der schnellen, direkten Markierung von DNA- oder RNA-Sonden mit thermostabiler alkalischer Phosphatase. Es kann die CDP-Star oder ECF-Erkennung verwendet werden.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle und praktische Systeme für alle hochempfindlichen Anwendungen, die DNA-, RNA- oder Oligonukleotid-Proben verwenden
Enthält Markierungsreagenz, Crosslinker, Kontroll-DNA, Reaktionspuffer, Hybridisierungspuffer und Blockiermittel
Produkttyp AlkPhos Direct Labeling Module
Menge 2.500 cm2 Membran
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, formaldehyde
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.