Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ fluoreszierende Nukleotide
Artikelnummer. 10094684 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Cy3-CTP
Cy3-UTP
Cy3-dCTP
Cy3-dUTP
Cy3.5-dCTP
Cy5-CTP
Cy5-UTP
Cy5-dCTP
Cy5-dUTP
Value Pack: Cy3-dCTP, Cy5-dCTP
Vorteilspackung mit 5 × 25 nmol Cy3-dUTP + 5 × 25 nmol Cy5-dUTP
Menge:
100 nmol
100 nm
25 nmol
250 nmol
5 x 25 nmol
5 x 25 nmol
Farbe:
Orange
Orange, Dunkelrot
Scharlach
Tiefrot
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10094684
Marke: Cytiva PA55022
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Markieren von DNA- und RNA-Sonden. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluoreszenz-Nukleotide sind für die mehrfarbige Analyse in Mikroarrays, FISH, die Chromosomenidentifikation, Ganzchromosommarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung optimiert.
Zur Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung. CyDye-markierte Nukleotide sind in einer Reihe von hellen, intensiven Farben mit schmalen Emissionsbändern erhältlich—, ideal für Multiplexing innerhalb einer einzigen Probe.
  • Geringe nichtspezifische Bindung
  • Hohe Fotostabilität
  • Hohe Wasserlöslichkeit
  • pH-unempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung CyDyes sind eine Gruppe heller Fluoreszenzfarbstoffe, die in der Genomik- und Proteinforschung eingesetzt werden können. Farbstoffmarkierte Cy-Nukleotide besitzen folgende Eigenschaften:
pH 7
Molekulargewicht 791.99 (monofunktional), 975.15 (bifunktional)
Produkttyp Cy5-dUTP
Reagenzien Kennzeichnungsreagenzien für die Fluoreszenzmarkierung
Wellenlängen 670 nm
Inhalt und Lagerung -15°bis -30 °C
Menge 25 nmol
Farbe Tiefrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genomische Forschung und Protein-Forschung, Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung