Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ fluoreszierende Nukleotide
Artikelnummer. 10627085 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Cy3-CTP
Cy3-UTP
Cy3-dCTP
Cy3-dUTP
Cy3.5-dCTP
Cy5-CTP
Cy5-UTP
Cy5-dCTP
Cy5-dUTP
Value Pack: Cy3-dCTP, Cy5-dCTP
Vorteilspackung mit 5 × 25 nmol Cy3-dUTP + 5 × 25 nmol Cy5-dUTP
Menge:
100 nmol
100 nm
25 nmol
250 nmol
5 x 25 nmol
5 x 25 nmol
Farbe:
Orange
Orange, Dunkelrot
Scharlach
Tiefrot
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge Farbe Packungsgröße
10627085 Cy5-dCTP 25 nmol Tiefrot 1 Stück
10238804 Cy3-CTP 100 nm Orange 1 Stück
10554195 Cy5-CTP 100 nmol Tiefrot 1 Stück
10743217 Cy3-UTP 100 nmol Orange 1 Stück
10713977 Cy3-dCTP 250 nmol Orange 1 Stück
10723977 Cy5-dUTP 250 nmol Tiefrot 1 Stück
10126194 Cy5-UTP 100 nmol Tiefrot 1 Stück
10095074 Value Pack: Cy3-dCTP, Cy5-dCTP 5 x 25 nmol Orange, Dunkelrot 1 Set
10196094 Vorteilspackung mit 5 × 25 nmol Cy3-dUTP + 5 × 25 nmol Cy5-dUTP 5 x 25 nmol Orange, Dunkelrot 1 Set
10712257 Cy3-dUTP 25 nmol Orange 1 Stück
10268614 Cy3-dCTP 25 nmol Orange 1 Stück
10094684 Cy5-dUTP 25 nmol Tiefrot 1 Stück
10278184 Cy3.5-dCTP 25 nmol Scharlach 1 Stück
10441835 Cy5-dCTP 250 nmol Tiefrot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10627085 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. PA55021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.62 €
    483.68 € / 1 Stück
    Sparen 70.94 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Markieren von DNA- und RNA-Sonden. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluoreszierende Nukleotide sind optimiert für die Mehrfarbenanalyse in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenfärbung, Karyotypisierung und Genkartierung.
Zur Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung. CyDye-markierte Nukleotide sind in einer Reihe von hellen, intensiven Farben mit schmalen Emissionsbändern erhältlich—, ideal für Multiplexing innerhalb einer einzigen Probe.
  • Geringe nichtspezifische Bindung
  • Hohe Fotostabilität
  • Hohe Wasserlöslichkeit
  • pH-unempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung CyDyes sind eine Gruppe heller Fluoreszenzfarbstoffe, die in der Genomik- und Proteinforschung eingesetzt werden können. Farbstoffmarkierte Cy-Nukleotide besitzen folgende Eigenschaften:
pH 7
Molekulargewicht 791.99 (monofunktional), 975.15 (bifunktional)
Produkttyp Cy5-dCTP
Reagenzien Kennzeichnungsreagenzien für die Fluoreszenzmarkierung
Wellenlängen 670 nm
Inhalt und Lagerung -15°bis -30 °C
Menge 25 nmol
Farbe Tiefrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genomische Forschung und Protein-Forschung, Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung