Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Nachbeschriftungs-Reaktivfarbstoff-Packs
Artikelnummer. 10724947 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10724947 12 Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10724947 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. RPN5661
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reaktive CyDye Fluore, die speziell für die Nukleinsäure-Mikroarray-Markierung optimiert wurden Das Cytiva CyDye reaktive Färbepaket zur Nachmarkierung bietet einen praktisch verpackten, hochreaktiven monofunktionellen Cy3- und Cy5-NHS-Ester für die Beschriftung von Sonden über den Nachmarkierungsweg (Amino-Allyl).
  • Hohe Reaktivität Cy™3 und Cy™5 Farbstoffe: 40,000 pmol reaktiver Farbstoff pro Fläschchen, bei > 75 % reaktivem Farbstoffgehalt
  • Jedes Fläschchen ist für eine Markierungsreaktion von bis 0.5–2 μg aa-cDNA oder 3–10 μg aa-RNA ausreichend
  • Gebrauchsfertig, einzeln dispensiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur reaktive CyDye Fluore, die speziell für die Nukleinsäure-Mikroarray-Markierung optimiert wurden
Menge 12 Fläschchen
Produkttyp CyDye Post-Labeling Reactive Dye Pack
Kitinhalt 12 Fläschchen Cy3 NHS Ester und 12 Fläschchen Cy5 NHS Ester
pH-Bereich 8.5 bis9.5
Ausreichend für Eine einzige Markierungsreaktion von bis zu 0.5 bis 2μg aa-cDNA oder 3 bis 10μg aa-RNA
Inhalt und Lagerung -15°bis -30 °C