Learn More
Cytiva Amersham™ ECF™ Substrat für Western Blotting
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
Ausreichend Reagenzien für den Nachweis auf 2.500 cm2 Membran
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
ECF-Substrat, 60 ml, Verdünnungspuffer
Eine alkalische Phosphatase dephosphoryliert ECF-Substrat, wodurch ein fluoreszierendes Produkt am Ort der Katalyse entsteht. Bei Anregung mit der richtigen Wellenlänge fluoresziert das Produkt im Bereich von 540 bis 560 nm.
- Zur Anwendung mit fluoreszenzdetektierenden Geräten
- Empfindlichkeit vergleichbar mit Chemolumineszenz
- Im Vergleich zum Film ermöglich der große dynamische Bereich fluoreszenzdetektierender Systeme die Darstellung und Quantifizierung von schwachen und dunklen Banden im selben Scanvorgang
- Keine Dunkelkammern und Filme mehr erforderlich
Western Blots, Dot und Slot Blots
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-Scan-Gerät |
| Enthält | ECF-Substrat, 60 mL, Verdünnungspuffer |
| Menge | Ausreichend Reagenzien für den Nachweis auf 2.500 cm2 Membran |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr||
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen..
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2'-iminodiethano
- UNKNOWN ACUTE-99.8 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 99.8% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.