Learn More
Cytiva Amersham™ ECL Plex™ Kombinationspakete für Western Blotting
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zusammensetzung:
Enthält Cy3, Cy5, Amersham Hybond LFP 0,2 PVDF
Enthält Cy3, Cy5, Amersham Protran Premium 0,45 NC
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Beinhaltet
Amersham ECL Plex Ziege-α -Maus IgG-Cy3, 150 μg; Amersham ECL Plex Ziege-α -Kaninchen IgG-Cy5, 150 μg; Amersham ECL Plex fluoreszierende Regenbogen-Marker, 120 μl; 45-001-214: Amersham Protran Premium, 10 x 10 cm,10 Bögen oder 45-001-215: Hybond LFP0.2μ M PVDF, 20 x 20 cm, 3 Bögen
- Verbesserte Formulierung von Cy3 -Konjugaten für noch tieferen Hintergrund
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Western-Blot-Kit |
| Zusammensetzung | Enthält Cy3, Cy5, Amersham Hybond LFP 0,2 PVDF |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ECL Plex Western Blot-System |
| Kitinhalt | ECL Plex Ziege-α-Maus IgG-Cy3 150 μg ECL Plex Ziege-α -Kaninchen IgG-Cy 5150 μ g ECL Plex Fluorescent Rainbow Marker 120μL Hybond LFP, 10 Blätter (20 x 20 cm) |
| Menge | 1 Kit: ECL Plex Goat-α-Maus IgG-Cy3: 150 μg, ECL Plex Ziege-α-Kaninchen IgG-Cy5: 150 μg, ECL Plex fluoreszierende Rainbow-Marker: 120 μl, Hybond LFP: 10 Blätter( 20 x 20 cm) |
| Lagerungsbedingungen | Unterschiedliche Komponenten |