Learn More
Cytiva Amersham™ ECL Plex™ Kombinationspakete für Western Blotting
Artikelnummer. 10585545 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Enthält Cy3, Cy5, Amersham Hybond LFP 0,2 PVDF
Enthält Cy3, Cy5, Amersham Protran Premium 0,45 NC
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
10585545 Enthält Cy3, Cy5, Amersham Protran Premium 0,45 NC 1 Set
10449774 Enthält Cy3, Cy5, Amersham Hybond LFP 0,2 PVDF 1 Set
2 options
Artikelnummer. 10585545
Marke: Cytiva RPN998
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Amersham ECL Plex Ziege-α-Maus IgG-Cy, 150 μg; Amersham ECL Plex Ziege-α-Kaninchen IgG-Cy, 150 μg; Amersham ECL Plex fluoreszierende Regenbogen-Marker, 120 μl; 45- 001-214: Amersham Protran Premium, 10 x 10 cm, 10 Blatt oder 45-001-215: Hybond LFP 0,2 μM PVDF, 20 x 20 cm, 3 Blatt
Komplettsystem optimiert für fluoreszierendes Western Blotting
  • Verbesserte Formulierung von Cy3 -Konjugaten für noch tieferen Hintergrund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Western-Blot-Kit
Zusammensetzung Enthält Cy3, Cy5, Amersham Protran Premium 0,45 NC
Zur Verwendung mit (Anwendung) ECL Plex Western Blot-System
Kitinhalt ECL Plex Ziege-α-Maus IgG-Cy3 150 μg
ECL Plex Ziege-α -Kaninchen IgG-Cy 5150 μ g
ECL Plex Fluorescent Rainbow Marker 120μL
Amersham Protran Premium 0.45 (10 x 10 cm)
Menge 1 Kit: ECL Plex Goat-α-Maus IgG-Cy3: 150 μg, ECL Plex Ziege-α-Kaninchen IgG-Cy5: 150 μg, ECL Plex fluoreszierende Rainbow-Marker: 120 μl, Amersham Protran Premium 0.45: 10 x 10 cm
Lagerungsbedingungen Unterschiedliche Komponenten
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: cy5 (mono-reactive),sodium azide, nitrocellulose, glycerol,sodium dodecyl sulphate, cy3 (mono-reac