Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Bögen
1 Rolle
20 Bögen
5 Blätter
50 Blatt
50 mit Gitter versehene Discs
50 Blättchen
Dimensions (LxW):
11,9 x 7,8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm
20 cm x 3 m
22,2 x 22,2 cm
30 x 50 cm
30 cm x 3
Nicht zutreffend
Durchmesser (metrisch):
82 mm
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Porengröße von 0.45 μm mit Retention von Nukleinsäuren >50 bp
- Bindungskapazität für Nukleinsäuren 600 μg/cm2
- Geeignet für Arrays mit hoher Dichte
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit bei konventionellen Southern Blotting-Anwendungen
- Nukleinsäureproben können durch UV-Strahlung oder Backen fixiert werden
- Nicht geeignet für Alkali-Blotting und -Fixierung
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (metrisch) | 50 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Southern Blots; UV-Fixierung |
| Bindungsvermögen | Bis zu 600μg/cm2 |
| Durchmesser (metrisch) | Nicht zutreffend |
| Menge | 5 Blätter |
| Format | Blatt |
| Material | Nylon, positiv geladen |
| Dimensions (LxW) | 30 x 50 cm |