Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen
Artikelnummer. 11718308 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Rolle
10 Bögen
20 Bögen
5 Blätter
50 Blatt
50 mit Gitter versehene Discs
50 Blättchen
Dimensions (LxW):
11,9 x 7,8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm
20 cm x 3 m
22,2 x 22,2 cm
30 x 50 cm
30 cm x 3
Nicht zutreffend
Durchmesser (metrisch):
82 mm
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
50 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Dimensions (LxW) Durchmesser (metrisch) unitSize
11718308 20 Bögen 12 x 10 cm Nicht zutreffend 20 Stück
10320175 1 Rolle 20 cm x 3 m Nicht zutreffend 1 Stück
11778358 10 Bögen 22,2 x 22,2 cm Nicht zutreffend 10 Stück
10506125 1 Rolle 30 cm x 3 Nicht zutreffend 1 Stück
10025324 5 Blätter 30 x 50 cm Nicht zutreffend 1 Stück
11748388 50 Blättchen Nicht zutreffend 82 mm 50 Stück
11708308 50 Blatt 11,9 x 7,8 cm Nicht zutreffend 50 Stück
11758318 20 Bögen 15 x 10 cm Nicht zutreffend 20 Stück
11708328 10 Bögen 15 x 20 cm Nicht zutreffend 10 Stück
11728338 10 Bögen 20 x 20 cm Nicht zutreffend 10 Stück
11738328 50 mit Gitter versehene Discs Nicht zutreffend 82 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11718308 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. RPN1210B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Gewährleisten höchste Empfindlichkeit beim DNA- und RNA-Blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ Die -N+ Membran ist eine positiv geladene Nylonmembran zur Verwendung mit radioaktiver und nichtradioaktiver Chemilumineszenz und Chemifluoreszenzdetektion.
  • Porengröße von 0.45 μm mit Retention von Nukleinsäuren >50 bp
  • Bindungskapazität für Nukleinsäuren 600 μg/cm2
  • Geeignet für Arrays mit hoher Dichte
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit bei konventionellen Southern Blotting-Anwendungen
  • Nukleinsäureproben können durch UV-Strahlung oder Backen fixiert werden
  • Nicht geeignet für Alkali-Blotting und -Fixierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 12 cm
Breite (metrisch) 10 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Southern Blots; UV-Fixierung
Bindungsvermögen Bis zu 600μg/cm2
Durchmesser (metrisch) Nicht zutreffend
Menge 20 Bögen
Format Blatt
Material Nylon, positiv geladen
Dimensions (LxW) 12 x 10 cm