Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen
Artikelnummer. 11728338 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Bögen
1 Rolle
20 Bögen
5 Blätter
50 Blatt
50 mit Gitter versehene Discs
50 Blättchen
Dimensions (LxW):
11,9 x 7,8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm
20 cm x 3 m
22,2 x 22,2 cm
30 x 50 cm
30 cm x 3
Nicht zutreffend
Durchmesser (metrisch):
82 mm
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Menge Dimensions (LxW) Durchmesser (metrisch) unitSize
11728338 10 Bögen 20 x 20 cm Nicht zutreffend 10 Stück
11718308 20 Bögen 12 x 10 cm Nicht zutreffend 20 Stück
10320175 1 Rolle 20 cm x 3 m Nicht zutreffend 1 Stück
11778358 10 Bögen 22,2 x 22,2 cm Nicht zutreffend 10 Stück
10506125 1 Rolle 30 cm x 3 Nicht zutreffend 1 Stück
10025324 5 Blätter 30 x 50 cm Nicht zutreffend 1 Stück
11748388 50 Blättchen Nicht zutreffend 82 mm 50 Stück
11708308 50 Blatt 11,9 x 7,8 cm Nicht zutreffend 50 Stück
11758318 20 Bögen 15 x 10 cm Nicht zutreffend 20 Stück
11708328 10 Bögen 15 x 20 cm Nicht zutreffend 10 Stück
11738328 50 mit Gitter versehene Discs Nicht zutreffend 82 mm -
11 options
Artikelnummer. 11728338
Marke: Cytiva RPN2020B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gewährleisten höchste Empfindlichkeit beim DNA- und RNA-Blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen sind elektrisch positiv geladene Nylonmembranen für die radioaktive und auch die nicht-radioaktive Erkennung mittels Chemilumineszenz und Chemifluoreszenz.
  • Porengröße von 0.45 μm mit Retention von Nukleinsäuren >50 bp
  • Bindungskapazität für Nukleinsäuren 600 μg/cm2
  • Geeignet für Arrays mit hoher Dichte
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit bei konventionellen Southern Blotting-Anwendungen
  • Nukleinsäureproben können durch UV-Strahlung oder Backen fixiert werden
  • Nicht geeignet für Alkali-Blotting und -Fixierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) 20 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Southern Blots; UV-Fixierung
Bindungsvermögen Bis zu 600μg/cm2
Durchmesser (metrisch) Nicht zutreffend
Menge 10 Bögen
Format Blatt
Material Nylon, positiv geladen
Dimensions (LxW) 20 x 20 cm