Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen
Artikelnummer. 11738328 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Bögen
1 Rolle
20 Bögen
5 Blätter
50 Blatt
50 mit Gitter versehene Discs
50 Blättchen
Dimensions (LxW):
11,9 x 7,8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm
20 cm x 3 m
22,2 x 22,2 cm
30 x 50 cm
30 cm x 3
Nicht zutreffend
Durchmesser (metrisch):
82 mm
Nicht zutreffend
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
50 Stück
Product Code. 11738328
Brand: Cytiva RPN1782B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Gewährleisten höchste Empfindlichkeit beim DNA- und RNA-Blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -N+ Membranen sind elektrisch positiv geladene Nylonmembranen für die radioaktive und auch die nicht-radioaktive Erkennung mittels Chemilumineszenz und Chemifluoreszenz.
  • Porengröße von 0.45 μm mit Retention von Nukleinsäuren >50 bp
  • Bindungskapazität für Nukleinsäuren 600 μg/cm2
  • Geeignet für Arrays mit hoher Dichte
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit bei konventionellen Southern Blotting-Anwendungen
  • Nukleinsäureproben können durch UV-Strahlung oder Backen fixiert werden
  • Nicht geeignet für Alkali-Blotting und -Fixierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Southern Blots; UV-Fixierung
Bindungsvermögen Bis zu 600μg/cm2
Durchmesser (metrisch) 82 mm
Menge 50 mit Gitter versehene Discs
Format Gridded Disc
Material Nylon, positiv geladen
Dimensions (LxW) Nicht zutreffend