Beschreibung
- Higher mechanical strength than unsupported nitrocellulose allows for stripping and reprobing
- Chemically stable, allowing the use of a range of solvents for rapid destaining
- Protein binding capacity >125μg/cm2
- Pore size 0.45μm
- 8 x 7.5cm membrane matches Amersham™ECL™ precast gels and can be used with the Amersham ECL Gel horizontal electrophoresis system
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (metrisch) | 3 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protein transfers; Western blotting |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | With the Amersham ECL Gel horizontal electrophoresis system |
| Bindungsvermögen | 125 μg/cm2 |
| Menge | 1 Roll |
| Format | Roll |
| Material | PVDF |
| Porengröße | 0.45 μm |