Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Rollen
Artikelnummer. 15249814 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4 m x 260 mm
4 m x 260 mm
Güte:
0,2 μm
LFP 0,2 μm
SEQ 0,2 μm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 15249814
Marke: Cytiva 10600030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ideal für Western-Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen: Rollen sind hydrophobe PVDF-Membranen.
Ideal für Western-Blotting-Anwendungen, bei denen eine Entfernung des Antikörpers (Stripping) und Wiederverwendung (Reprobing) erforderlich sind.Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ PVDF-Membranen:Rollen sind hydrophobe PVDF-Membranen.
Lieferung in Rollen.
  • Hydrophobe Membranen aus PVDF
  • Die geringe Porengröße eliminiert Durchblasen und erhöht die Proteinbindung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg.
Amersham Hybond 0.2 μm
  • Kompatibel mit einer Reihe von Lösungsmitteln, die zur schnellen Entfärbung genutzt werden
  • Amersham Hybond SEQ 0.2 μm
    • Speziell für die Proteinsequenzierung und die Festphasenanalyse von Aminosäuren entwickelt
    • Ausgezeichnetes Blotten für Mr<20,000-Proteine
    Amersham Hybond LFP 0.2 μm
    • Speziell optimiert für den Fluoreszenz-Nachweis in Western Blot-Anwendungen
    • Geringe Hintergrundfluoreszenz und damit hohe Empfindlichkeit
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Speziell für die Proteinsequenzierung und die Festphasenanalyse von Aminosäuren entwickelt
    Format Rolle
    Porengröße 0.2 μm
    Dimensions (LxW) 4 m x 260 mm
    Güte SEQ 0,2 μm