Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ -XL Membranen
Artikelnummer. p-3675951 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Bögen
Länge (metrisch):
20 cm
Breite (metrisch):
20 cm
Format:
Blatt
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12120960
Marke: Cytiva RPN2020S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für optimale Signal-Rausch-Abstände beim Einsatz von radioaktiv markierten Sonden. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -XL Membranen sind neuartige, geladene Nylonmembranen, die eine höhere Konzentration und eine gleichmäßigere Verteilung der positiven Ladung aufweisen als andere geladene Nylonmembranen.
  • Höhere Konzentration und gleichmäßigere Verteilung der positiven Ladung als bei anderen geladenen Nylonmembranen
  • Bindungskapazität für Nukleinsäuren bis zu 600 μg/cm2
  • Effiziente Bindung von kleinen Fragmenten
  • Effektive Entfernung von Sonden
  • Geeignet für Neubeprobungen
  • Auch als Scheiben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) 20 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Radioaktive Sonden
Bindungsvermögen Bis zu 600μg/cm2
Menge 10 Bögen
Format Blatt
Material Nylon, stark positiv geladen