Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperscreen™ Intensivierungsschirm
Bietet schnelle Ergebnisse und hohe Empfindlichkeit für die Detektion 32P und 125I in Southern, Northern und Western Blots
Marke: Cytiva RPN1669
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Die Lichtemission aus Calcium-Wolfram-Phosphor ist vollständig kompatibel mit Hyperfilm™ MP
- Zur Verwendung mit Sensitize™ Vorblitz-Einheit für noch höhere Empfindlichkeit und genaue Quantifizierung
- Feinkornsichter liefern eine klare Bandauflösung
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
8 X 10 in. | |
Hyperscreen-Verstärkerfolien sind wirtschaftliche Hochleistungsschirme für Calciumwolframat. Sie können mit Preflash-Filmen verwendet werden, um eine höhere Empfindlichkeit zu erzielen und gleichzeitig eine lineare Reaktion zu erhalten, die eine Quantifizierung der Ergebnisse ermöglicht. | |
203 mm | |
254 mm |
Hyperscreen | |
7.99 Zoll | |
10 Zoll | |
Wird mit Preflash-Filmen verwendet, um eine höhere Empfindlichkeit zu erzielen und gleichzeitig eine lineare Reaktion zu erhalten, die eine Quantifizierung der Ergebnisse ermöglicht. |