Beschreibung
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden.Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen:Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Einzelne Folien.
- 100 % Reine Nitrocellulose
- Hohe Affinität für Proteine
- Blockiervermögen
- Kompatibel mit einer Reihe von Nachweisverfahren einschließlich Chemolumineszenz-, Chromogen- und Fluoreszenz-Methoden
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 8 cm |
| Breite (metrisch) | 9 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden |
| Menge | 25/Pckg. |
| Format | Blatt |
| Porengröße | 0,1 μm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Amersham Protran
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.