Learn More
Cytiva™ Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Sandwiches für das Western Blotting
Alle ansehen Cytiva ProdukteBeschreibung
- Wird zur einfacheren Aufbereitung mit zwei vorkonfigurierten Whatman™ 3MM Chr-Filterpapieren mittlerer Dicke (0.34 mm) geliefert.
- Passt für die meisten Precase-Gelformate.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 8 cm |
| Breite (metrisch) | 9 cm |
| Menge | 10/Packung |
| Format | Sandwich |
| Material | Nitrocellulose |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Dimensions (LxW) | 80 x 90 mm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- amersham protran sandwich 0.2µm NC +3mm 80mm x 90mm
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose