Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Sandwiches für das Western Blotting
Artikelnummer. p-4696459 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 cm
Breite (metrisch):
9 cm
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Porengröße Packungsgröße
15209884 8 cm 9 cm 0,2 μm 10 Stück
15299874 8 cm 9 cm 0,45 μm 10 Stück
15219884 8 cm 9 cm 0,1 μm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15209884 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10600115
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Praktische, vorgefertigte Protran NC Nitrozellulose-Membran und Filterpapier-Sandwiches
  • Wird zur einfacheren Aufbereitung mit zwei vorkonfigurierten Whatman™ 3MM Chr-Filterpapieren mittlerer Dicke (0.34 mm) geliefert.
  • Passt für die meisten Precase-Gelformate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 9 cm
Menge 10/Packung
Format Sandwich
Porengröße 0,2 μm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • amersham protran sandwich 0.2µm NC +3mm 80mm x 90mm
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose