Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose-Membranen: Rollen
Artikelnummer. 15299804 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Länge (metrisch):
4 m
4 m
Breite (metrisch):
15 cm
20 cm
30 cm
Porengröße:
0,2 μm
0.2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
0.60 Kilogramm
1 Rollen
Artikelnummer. 15299804
Marke: Cytiva 10600017
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für stabiles Proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ unterstützte Nitrocellulosemembranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Für stabiles Proteinblotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ unterstützte NC Nitrozellulose-Membranen: Rollen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Rollenspender.
  • Membranen bestehen aus Nitrozellulose, die von einem reaktionsträgen Polyester-Vliesstoff in der Membran gehalten wird.
  • Die Halterung beeinflusst weder Übertragungsbedingungen oder -ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 4 m
Breite (metrisch) 20 cm
Menge Jeweils
Format Rolle
Material Nitrocellulose und inerter Polyester
Porengröße 0.2 μm
Dimensions (LxW) 4 m x 20 cm
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr||
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cellulose nitrate
  • UNKNOWN ACUTE-70 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.