Beschreibung
Einzelne Folien.
- Membranen bestehen aus Nitrozellulose, die von einem reaktionsträgen Polyester-Vliesstoff in der Membran gehalten wird.
- Die Halterung beeinflusst weder Übertragungsbedingungen oder -ergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 9 cm |
| Breite (metrisch) | 8 cm |
| Menge | 25/Packung |
| Format | Blatt |
| Material | Nitrocellulose und inerter Polyester |
| Porengröße | 0.2 μm |