Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose-Membranen: Bögen
Artikelnummer. p-4696462 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10/Packung
10/Pckg.
25/Packung
25/Pckg.
5/Pckg.
Länge (metrisch):
9 cm
20 cm
60 cm
Breite (metrisch):
8 cm
20 cm
30 cm
Porengröße:
0,2 μm
0.2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
10 Bögen
25 Bögen
5 Bögen
Artikelnummer. Menge Länge (metrisch) Breite (metrisch) Porengröße unitSize
15219824 5/Pckg. 60 cm 30 cm 0,2 μm 5 Bögen
15239834 25/Pckg. 20 cm 20 cm 0,45 μm 25 Bögen
15259834 25/Pckg. 20 cm 20 cm 0,2 μm 25 Bögen
15269834 10/Packung 20 cm 20 cm 0.2 μm 10 Bögen
15249834 10/Pckg. 20 cm 20 cm 0,45 μm 10 Bögen
15209874 25/Packung 9 cm 8 cm 0.2 μm 25 Bögen
6 options
Artikelnummer. 15219824
Marke: Cytiva 10600037
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bietet außergewöhnliche Handlingeigenschaften, die eine Neubeprobung ermöglichen
Einzelne Folien.
  • Membranen bestehen aus Nitrozellulose, die von einem reaktionsträgen Polyester-Vliesstoff in der Membran gehalten wird.
  • Die Halterung beeinflusst weder Übertragungsbedingungen oder -ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 60 cm
Breite (metrisch) 30 cm
Menge 5/Pckg.
Format Blatt
Material Nitrocellulose und inerter Polyester
Porengröße 0,2 μm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • amersham protran supported 0.2µm NC 300mm x 600mm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose