Learn More
Cytiva Amersham™ PTFE-beschichtete Kämme für vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten
Artikelnummer. 10641186 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
15
20
Dicke (angloamerikanisch):
0,03 in.
0.05 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10641186
Marke: Cytiva SE511151.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Standard- und gekühlten Gelelektrophoresemodellen
  • Erhältlich in Größen für 10-, 15-, 20- oder 28-Wells
  • Die meisten Kämme sind in allen drei Stärken erhältlich: 0.75, 1 und 1.5 mm
  • Wells mit einer Tiefe von 25 mm (außer 28-Well-Kamm, der 15 mm tiefe Wells formt)
  • Das Probenvolumen pro Well hängt von der Geldicke, der Welltiefe und der Anzahl der Wells pro Kamm ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 600, SE 400 vertikales Gelelektrophoresesystem im Standardformat
Typ Kamm
Material PTFE
Anzahl Wells 15
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.1 cm
Volumen (metrisch) Well 5.7 μl
Breite (metrisch) 0.57 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 0.98 in.
Tiefe (metrisch) 2.5 cm