Learn More
Cytiva Amersham™ PTFE-beschichtete Kämme für vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten
Artikelnummer. 11330502 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
15
20
Dicke (angloamerikanisch):
0,03 in.
0.05 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11330502
Marke: Cytiva 80616037
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Standard- und gekühlten Gelelektrophoresemodellen
  • Erhältlich in Größen für 10-, 15-, 20- oder 28-Wells
  • Die meisten Kämme sind in allen drei Stärken erhältlich: 0.75, 1 und 1.5 mm
  • Wells mit einer Tiefe von 25 mm (außer 28-Well-Kamm, der 15 mm tiefe Wells formt)
  • Das Probenvolumen pro Well hängt von der Geldicke, der Welltiefe und der Anzahl der Wells pro Kamm ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 600, SE 400 vertikales Gelelektrophoresesystem im Standardformat
Typ Kamm
Material PTFE
Anzahl Wells 10
Dicke (angloamerikanisch) 0.05 Zoll
Dicke (metrisch) 0.15 cm
Volumen (metrisch) Well 12.4 μl
Breite (metrisch) 0.83 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 0.98 in.
Tiefe (metrisch) 2.5 cm