Learn More
Cytiva Amersham™ Distanzstücke für vertikale Geleinheiten
Artikelnummer. 10075264 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Breite (metrisch):
0,1 cm
2 cm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10075264
Marke: Cytiva SE611921.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 400, SE 600 Vertikale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Abstandshalter
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0,1 cm
Länge (metrisch) 16 cm
Breite (metrisch) 2 cm