Learn More
Cytiva Amersham™ Streptavidin-Enzym-Konjugate
Artikelnummer. 10320455 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Mikroliter
2 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10320455 2 ml 2 Milliliter
10535925 100 ml 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10320455 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. RPN12312ML
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Streptavidin, konjugiert mit Reporter-Enzymmolekülen, für die Verwendung in Blotting- und in-situ-Hybridisierungsanwendungen
  • Reagenzien mit hoher Spezifität
  • Die Konjugation wurde mit der von Nakane und Kollegen beschriebenen Methode der Periodate-Kopplung erreicht
  • Verkauft auf der Grundlage von Titer in einem ELISA und Performance in einem Western Blot
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die Verwendung bei ECL™, Western Blotting, ELISA, Immunzytochemie
Enthält 2 ml phosphatgepufferte Kochsalzlösung (0.1 M Natriumphosphat, 0.1 M Natriumchlorid, pH 7.4), in der 1 % (Gewicht/Volumen) Rinderserum-Albumin und ein antimikrobielles Mittel enthalten sind
Menge 2 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • Streptavidin-horseradish Peroxidase Conjugate, 100 ul
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol