Learn More
Cytiva Amersham™ TE 70 und TE 70 PWR Semi-Dry-Transfereinheit
Artikelnummer. 10420550 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
TE 70
TE 70 PWR, mit integrierter Stromversorgung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
10420550 TE 70 1 Stück
10468264 TE 70 PWR, mit integrierter Stromversorgung 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10420550
Marke: Cytiva TE70
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Elektrotransfer-Proteine aus Polyacrylamidgelen mit einer Größe von bis zu 14 x 16 cm (TE 77 PWR) und 21 x 26 cm (TE 77) in weniger als einer Stunde
  • Langlebige, perforierte Elektroden aus Platin-Titan und Edelstahl sorgen für gleichmäßige, kontaminationsfreie Transfers
  • Erfordert minimalen Puffer, gerade ausreichend, um Blotting-Papiere und Membranen zu sättigen
  • Verwendet niedrige Stromstärken (0.5 A) und Spannungen (30 V) für Transfers: Sicherer und wirtschaftlicher
  • Geeignet für Gele bis 14 × 16  cm
  • Getestet für die Verwendung mit Amersham™ ECL Western Blotting-Reagenzien
  • Automatischen Stoppfunktion; der Transfer wird gestoppt, wenn der Puffer erschöpft ist, wodurch eine Überhitzung verhindert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TE 70 halbtrockene Transfereinheit, 14×16 cm
Gelabmessungen 14 x 16 cm
Enthält 25 Blatt Blotting-Papier, 50 Zellophanblätter, 2 feste Masken, Masken für 7x8 cm- und 14x16 cm-Gele.
Modell TE 70
Breite (metrisch) 38 cm
Höhe (metrisch) 9 cm