Learn More
Cytiva Amersham™ TE 70 und TE 70 PWR Semi-Dry-Transfereinheit
Artikelnummer. 10468264 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
TE 70
TE 70 PWR, mit integrierter Stromversorgung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
10468264 TE 70 PWR, mit integrierter Stromversorgung 1 Stück
10420550 TE 70 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10468264
Marke: Cytiva 11001341
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Elektrotransfer-Proteine aus Polyacrylamidgelen mit einer Größe von bis zu 14 x 16 cm (TE 77 PWR) und 21 x 26 cm (TE 77) in weniger als einer Stunde
  • Langlebige, perforierte Elektroden aus Platin-Titan und Edelstahl sorgen für gleichmäßige, kontaminationsfreie Transfers
  • Erfordert minimalen Puffer, gerade ausreichend, um Blotting-Papiere und Membranen zu sättigen
  • Verwendet niedrige Stromstärken (0.5 A) und Spannungen (30 V) für Transfers: Sicherer und wirtschaftlicher
  • Geeignet für Gele bis 14 × 16 cm und 21 × 26 cm
  • Getestet für die Verwendung mit Amersham™ ECL Western Blotting-Reagenzien
  • Automatischen Stoppfunktion; der Transfer wird gestoppt, wenn der Puffer erschöpft ist, wodurch eine Überhitzung verhindert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Semi-Dry-ECL-Blotter wurden entwickelt, um hervorragende elektrophoretische Übertragungsergebnisse mit niedrigem Strom und niedriger Spannung bei minimaler Puffermenge zu liefern. Die Einheiten sind mit und ohne integrierte Netzteile erhältlich, um maximale Flexibilität zu bieten.
Typ TE 70 PWR Halbtrockene Transfereinheit, 14 x 16 cm
Gelabmessungen 14 x 16 cm
Enthält 25 Blatt Blotting-Papier, 50 Zellophanblätter, 2 feste Masken, Masken für 7x8 cm- und 14x16 cm-Gele.
Modell TE 70 PWR, mit integrierter Stromversorgung
Breite (metrisch) 38 cm
Höhe (metrisch) 9 cm