Learn More
Cytiva Amersham™ TE 70 und TE 70 PWR Semi-Dry-Transfereinheit
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Modell:
TE 70
TE 70 PWR, mit integrierter Stromversorgung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Langlebige, perforierte Elektroden aus Platin-Titan und Edelstahl sorgen für gleichmäßige, kontaminationsfreie Transfers
- Erfordert minimalen Puffer, gerade ausreichend, um Blotting-Papiere und Membranen zu sättigen
- Verwendet niedrige Stromstärken (0.5 A) und Spannungen (30 V) für Transfers: Sicherer und wirtschaftlicher
- Geeignet für Gele bis 14 × 16 cm und 21 × 26 cm
- Getestet für die Verwendung mit Amersham™ ECL Western Blotting-Reagenzien
- Automatischen Stoppfunktion; der Transfer wird gestoppt, wenn der Puffer erschöpft ist, wodurch eine Überhitzung verhindert wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Semi-Dry-ECL-Blotter wurden entwickelt, um hervorragende elektrophoretische Übertragungsergebnisse mit niedrigem Strom und niedriger Spannung bei minimaler Puffermenge zu liefern. Die Einheiten sind mit und ohne integrierte Netzteile erhältlich, um maximale Flexibilität zu bieten. |
| Typ | TE 70 PWR Halbtrockene Transfereinheit, 14 x 16 cm |
| Gelabmessungen | 14 x 16 cm |
| Enthält | 25 Blatt Blotting-Papier, 50 Zellophanblätter, 2 feste Masken, Masken für 7x8 cm- und 14x16 cm-Gele. |
| Modell | TE 70 PWR, mit integrierter Stromversorgung |
| Breite (metrisch) | 38 cm |
| Höhe (metrisch) | 9 cm |