Learn More
Skytec™ AMF3CV P3 Einweg-Atemschutzmaske
Artikelnummer. 30242979 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pk.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30242979 10/Pk. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30242979 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. MMFS/ALP/AMF3CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.12 €
    75.10 € / 10 Stück
    Sparen 36.02 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Alpha Flow-Serie wurde entwickelt, um Komfort und Leistung zu verbessern und gleichzeitig einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Die Farbkennzeichnung der Produktreihe erleichtert die Identifizierung, wenn unterschiedliche Schutzstufen erforderlich sind.
  • Die große Oberfläche sorgt für einen sehr geringen Atemwiderstand
  • Neues, großes Ausatemventil, das die Wärmeentwicklung reduziert und den Tragekomfort verbessert.
  • Farbcodierte Alphamesh-Hülle zur einfachen Identifizierung
  • Das verstellbare Kopfband ermöglicht einen sicheren und bequemen Sitz.
  • Metallfrei – geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
  • Der vorgeformte Nasensteg macht regelmäßige Anpassungen überflüssig.
  • Kompatibel mit einer breiten Palette von Schutzbrillen
  • Das weiche, flexible Netzgewebe behält seine Form und knickt während des Gebrauchs nicht ein.
  • Entspricht EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 20
Zertifizierung/Konformität CE, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Farbe Orange
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Ja
Material der Filtrationsschicht Schmelzgeblasenes Polypropylen
Material Kopfband Textilgummi, gewebtes Gummiband
Modell Alphaflow
Menge 10/Pk.