Learn More
AMG-337, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491276 200 mg 200 Milligramm
16483606 25 mg -
16467588 10 mg -
16463607 50 mg 50 Milligramm
16447516 100 mg 100 Milligramm
16420068 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16491276 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18696
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AMG-337 is a potent and highly selective small molecule ATP-competitive MET kinase inhibitor. AMG 337 inhibits MET kinase activity with an IC50 of < 5nM in enzymatic assays.
AMG-337 is a potent and highly selective small molecule ATP-competitive MET kinase inhibitor. AMG 337 inhibits MET kinase activity with an IC50 of < 5nM in enzymatic assays.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AMG-337
CAS 1173699-31-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H22FN7O3
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (215.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CC(OCCOC)=C2)C=CN1[C@@H](C3=NN=C4C(F)=CC(C5=CN(C)N=C5)=CN43)C
Molekulargewicht (g/mol) 463.46
Formelmasse 463.46
Reinheit (%) 99.19%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease