Learn More
AMICA/JAML Antibody (401901) [PerCP], R&D Systems™
Artikelnummer. 18608193 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18608193 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18608193 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB34491C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83 €
    627.90 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 96.93 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
AMICA/JAML Monoclonal specifically detects AMICA/JAML in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AMICA/JAML
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 401901
Konjugat PerCP
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias adhesion molecule, interacts with CXADR antigen 1, AMICA, Gm638
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human AMICA/JAML, Leu20-Leu275, Accession # Q86YT9
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 120425
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Produktlinie Novus