Learn More
Merck Amicon™ Wartungskit für Rührzellen (Rührstab-Baugruppe, 2 Dichtungen, Schlauchsatz)
Beschreibung
Amicon Rührzellen konzentrierte Proben; schnell, aber sanft; indem sie magnetisches Rühren verwenden, um die Konzentrationspolarisation und die durch Scherspannungen verursachte Denaturierung zu minimieren.
Dieses Amicon Rührzellmodell bietet hohe Durchflussraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makrosolutkonzentration.Bietet eine schnelle Konzentration oder Salzentfernung mit anschließender Konzentration in derselben Einheit.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Amicon Stirred Cell 50 ml Wartungsset |
| Enthält | Amicon™ Rührzelle 50 ml Wartungskit (Rührstab-Montage, 2 Ea.-Dichtungen, Rohrset) |
| Typ | Ultrafiltrationsgeräte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Amicon Gerührte Zelle (50 ml) |