Learn More
Merck Amicon™ Zelldichtungs-Kits mit Rührer
Artikelnummer. 15846432 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
400 mL
Durchmesser (metrisch) Filter:
44,5 mm (Filter)
76 mm (Filter)
Filtrationsbereich:
13,4 cm2
41,8 cm2
Packungsgröße:
1 Stück
400 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Durchmesser (metrisch) Filter Filtrationsbereich unitSize
15846432 50 ml 44,5 mm (Filter) 13,4 cm2 1 Stück
15897364 400 mL 76 mm (Filter) 41,8 cm2 400 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15846432 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. UFSC050SL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 €
    143.55 € / 1 Stück
    Sparen 15.45 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Lösungen mit einer Makrosolutkonzentration von bis zu 10 %.Das Amicon™ Zelldichtungs-Kit mit Rührer enthält 3 Silikondichtungen und O-Ringe.Das Amicon Zellmodell mit Rührer bietet hohe Durchflussraten und ist in der Lage, eine schnelle Konzentration oder Salzabscheidung / in derselben Einheit zu erreichen.
Amicon™ Zelldichtungs-Kit mit Rührer (je 3 O-Ringe und Dichtungen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Silikon
Filtrationsbereich 13,4 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsalzung, Aufreinigung und Aufkonzentration von Proteinen
Enthält Amicon™ Stirred Cell 50 mL Seal Kit (3 Ea. o-ring and gasket)
Menge Je 3 Dichtungen und O-Ringe
Typ Ultrafiltrationsgeräte
Volumen (metrisch) 50 ml
Höhe (metrisch) 11.7 cm
Durchmesser (metrisch) 44.5 mm filter
Durchmesser (metrisch) Filter 44,5 mm (Filter)