Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amidoschwarz 10B, 0.2 % v/v, Lösung in 5 % Essigsäure
Artikelnummer. 15420227
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15420227 500 mL 500 Milliliter
15404459 1 L 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 15420227
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61978.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.487 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1064-48-8
Summenformel C22H14N6Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 616.487
MDL-Nummer MFCD00004017
InChI-Schlüssel HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid black 1; C.I. 20470
PubChem CID 44134531
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amido Black 10B
Konzentration 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
Beilstein 5374263
Formelmasse 616.49
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig