Learn More
Amidoschwarz 10 B, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404320
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404320 25 g -
11414320 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404320 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11374.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Wird als histologischer, Protein- und Nukleinsäure-Farbstoff für die Elektrophorese verwendet.
Amido Black 10B is used as a histological, protein, and nucleic acid dye used in electrophoresis. Naphthol Blue Black is an important and commonly used industrial dye. This dye is also used in rapid staining of protein bands on nitrocellulose membranes such as Western blots. Naphthol Blue Black can be utilized as a nucleic acid stain in SDS-Page gels. Additionally this compound has been untilized in cell proliferation assays and histochemical studies. It is also used in criminal investigations to detect blood present with latent fingerprints. They are also used in paints, inks, plastics and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1064-48-8
Summenformel C22H14N6Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 616.487
MDL-Nummer MFCD00004017
InChI-Schlüssel HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 20470,Naphthalene Black 10B
PubChem CID 44134531
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amido Black 10B
Beilstein 5374263
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water (10mg/ml at 25°C),and ethanol.
Formelmasse 616.49
Verpackung Glasflasche
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amido Black 10B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid black 1