Learn More
Amidosulfonsäure, TRC
Artikelnummer. 30011401
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
250 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011401 250 g 250 Gramm
30006178 1 g 1 Gramm
30005179 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011401 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA576785250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5329-14-6
Summenformel H3 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 97.09
Synonym Sulfamic acid, Alprojet W, Amidosulfonic acid, Amidosulfuric acid, Aminesulfonic acid, Aminosulfonic acid, Aminosulfuric acid, Jumbo, NSC 1871, Scale Cleen, Steradent Active Plus, Sulfamidic acid, Sulfaminic acid, Sulphamic acid
IUPAC-Name Sulfamidsäure
SMILES NS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amidosulfonic Acid
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amidosulfonic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 250 g
Formelmasse 96.9834
Reinheit (%) >95%