Learn More
Amidotrizoinsäure, TRC
Artikelnummer. 30137452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137452 100 g 100 Gramm
17993715 250 mg 250 Milligramm
17924395 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137452 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA576800100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-96-4
Summenformel C11 H9 I3 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 613.91
Synonym Benzoic acid, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodo- (6CI,8CI), 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid, 2,4,6-Triiodo-3,5-diacetamidobenzoic acid, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid, Amidotrizoic acid, Diatrizoate, Diatrizoic acid, NSC 262168, Odiston, Urografin acid, Urogranoic acid, Urotrast
IUPAC-Name 3,5-Diacetamido-2,4,6-Triiodobenzoesäure
SMILES CC(=O)Nc1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diatrizoic acid
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diatrizoic acid
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 100 g
Formelmasse 613.7696