Learn More
Amifampridin, Mikromol™
Beschreibung
Amifampridin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amifampridin |
| CAS | 54-96-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Amifampridin |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C5 H7 N3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Pyridinediamine, Pyridine, 3,4-diamino- (6CI,7CI,8CI), 3,4-DAP, 3,4-Diaminopyridine, 4,5-Diaminopyridine, Amifampridine, DAP, NSC 521760, Pyridine-4,5-diamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8) |
| SMILES | Nc1ccncc1N |
| IUPAC-Name | pyridine-3,4-diamine |
| Mehr anzeigen |