Learn More
Melford Amikacin
Beschreibung
Amikacin ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum.
Amikacin ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum. Es wird häufig in mikrobiologischen und molekularbiologischen Laboren eingesetzt und wirkt durch die Hemmung der bakteriellen Proteinsynthese. Darüber hinaus bindet es an die 30S ribosomale Untereinheit von Bakterien, was zu einer Fehlinterpretation der mRNA und letztendlich zur Verhinderung der Synthese bakterieller Proteine führt. Aufgrund seines Wirkmechanismus ist Amikacin gegen ein breites Spektrum gramnegativer und einiger grampositiver Bakterien wirksam.
Wird häufig als Selektionsmittel in Zellkultur- und molekularbiologischen Experimenten eingesetzt. Kann Kulturmedien beigemischt werden, um selektiv Zellen zu züchten, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie eine Resistenz gegen dieses Antibiotikum aufweisen. Dies wird häufig durch die Einführung eines Plasmids oder Vektors, der ein Amikacin-Resistenzgen enthält, in die Zellen erreicht.Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amikacin |
| CAS | 37517-28-5 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C22H43N5O13 |