Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amikacin disulfate salt |
| Schmelzpunkt | 220.0°C to 230.0°C |
| pH | 2 to 4 (1% aq. soln.) |
| Verlust bei Trocknung | 13% max. (110°C, 3 h, 5 mm Hg) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: ca 50g/L. |
| Formelmasse | 781.76 |