Learn More
Amikacin (aus Kanamycin A, weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10134924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10134924 250 mg Bernsteinfarbiges Glas 250 Milligramm
10011313 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10134924 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2643250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Ein Antibiotikum, das als selektives Mittel zur Isolierung transformierter Bakterien dient
  • Amikacin fungiert als indirekter Inhibitor der Proteinsynthese in Prokaryoten durch Bindung an die 30S-Untereinheit der Ribosomen
  • Nützlich als selektives Mittel zur Isolierung von Bakterien, die mit Plasmid verändert wurden, das das antibiotikaresistente Gen enthält
  • Nur für Forschungszwecke bestimmt; nicht für die Herstellung oder kommerzielle Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37517-28-5
Summenformel C22H43N5O13
Molekulargewicht (g/mol) 585.608
InChI-Schlüssel LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
Synonym Lukadin
PubChem CID 37768
ChEBI CHEBI:2637
IUPAC-Name (2S)-4-Amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-Amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-Hydroxybutanamid
SMILES C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amikacin
Typ Amikacin
Namenshinweis From Kanamycin A
Physikalische Form Fest
pH 9,5 bis 11,5
Schmelzpunkt 214°C
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 900μg/mg
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Merck Index 15, 400
Löslichkeitsinformationen completely soluble in water
Formelmasse 585.61