Learn More
Amikacin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17610877 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17610877 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17610877 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02150342.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75 €
    58.80 € / 250 Milligramm
    Sparen 2.95 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Behandlung verschiedener Arten bakterieller Infektionen. Amikacin, MP Biomedacals ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das am häufigsten zur Behandlung von Infektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa, Acinetobact
Amikacin wirkt, indem es an die bakterielle ribosomale Untereinheit 30S bindet, eine Fehlablesung der mRNA induziert und das Bakterium nicht in der Lage ist, Proteine zu synthetisieren, die für sein Wachstum entscheidend sind. Es behindert die Translokation von tRNA vom A-Standort zum P-Standort. Amikacin muss intravenös oder intramuskulär verabreicht werden; es wird nicht oral absorbiert.
Specifications
Physikalische Form Pulver
CAS 37517-28-5
pH 9,5 bis 11,5 (1%ige wässr. Lsg.)
Wirksamkeit ca. 900 μg/mg
Farbe White to Light Gray
Menge 250 mg
Optische Drehung 100,5°
Summenformel C22H43N5O13
Siedepunkt 981,8 °C (760 mmHg)
Synonym 1-N-[L(-)-4-Amino-2-hydroxy-butyryl] kanamycin A, O-3-Amino-3-deoxy-a -D-glucopyranosyl-(1 ---> 6)-O-6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranosyl-(1 ---> 4)]- N1 -(4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl)-2-deoxy-D-streptamine, Lukadin
Löslichkeitsinformationen Kaum lösliches in Wasser.
InChI-Schlüssel LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
SMILES C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N
IUPAC-Name (2S)-4-Amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-Amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-Hydroxybutanamid
Molekulargewicht (g/mol) 585.608
PubChem CID 37768
ChEBI CHEBI:2637
Formelmasse 585.6
Güte Not Available