Learn More
Abcam Amin-reaktive Farbstoffkompensationsperlen-Kit (7–7,9 μm)
Artikelnummer. 32112398 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32112398 2 x 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32112398 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab3227022x5mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Amine-Reactive Dye Compensation Beads Kit (7-7,9 μm) (ab322702) ist Teil der Palette von Probenvorbereitungs-Detektionskits & . Abcam Bietet hochwertige biologische Reagenzien und Werkzeuge, darunter Antikörper, Proteine, Tests, Zelllinien und Lysate.
Das Amine-Reactive Dye Compensation Beads Kit (7-7,9 μm) (ab322702) ist Teil der Palette von Probenvorbereitungs-Detektionskits & . Abcam Bietet hochwertige biologische Reagenzien und Werkzeuge, darunter Antikörper, Proteine, Tests, Zelllinien und Lysate.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 2 x 5 mL
Kennzeichnung RUO