Learn More
MP Biomedicals Aminosäure-Diät, synthetisch, Pellets
Artikelnummer. 11487341 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 kg
20 kg
50 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487341 50 kg -
11467341 10 kg 10 Kilogramm
11477341 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487341 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0296036250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ernährung mit hohem Aminosäuregehalt. Kann Agar-Gel hinzugefügt werden, um die Darreichung zu erleichtern.
  • Ernährung mit hohem Aminosäuregehalt
  • Kann Agar-Gel hinzugefügt werden, um die Darreichung zu erleichtern.
  • Kann für die Forschung verwendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Tierfutter
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Format Pellet, pelletieren
Menge 50 kg
Sterilität Unsteril
Lagerungsbedingungen Gekühlt
Länge (angloamerikanisch) 1 ft.
Länge (metrisch) 0.3048 m
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.