Learn More
Hach™ Amino Acid F Rapid Liquid™
Artikelnummer. 10481731
Click to view available options
Typ:
Reagenz in Pulverform
Verdünnungslösung
Artikelnummer. 10481731
Marke: Hach™ 2353011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Testen von Spurenbereichen (ultra-niedriger Bereich) von löslichem Silika in reinem und ultrareinem Wasser mit der Heteropoly Blue Rapid Liquid™-Methode.
Rapid Liquid™-Methoden bieten eine kostengünstige Möglichkeit, mehrere Proben zu analysieren und Spurenkonzentrationen zu messen. Zur Verwendung mit:
  • Pour-Thru-Zelle
  • Aminosäure F Reagenzienpulver
  • Aminosäure F Verdünnungslösung
Spezifikation
Analyten Rapid Liquid Silica
Format Lösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von ultraniedrigem Silikagehalt
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenz in Pulverform, Pour-through-Zelle
Enthält Flasche
Anzahl Tests 250
Menge 473 mL
Bereich 3 bis 1.000 μg/l SiO2
Testmethode Heteropolyblau, Rapid Liquid™
Typ Verdünnungslösung