missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Amino Acid F Rapid Liquid™
Beschreibung
Rapid Liquid™-Methoden bieten eine kostengünstige Möglichkeit, mehrere Proben zu analysieren und Spurenkonzentrationen zu messen. Zur Verwendung mit:
- Pour-Thru-Zelle
- Aminosäure F Reagenzienpulver
- Aminosäure F Verdünnungslösung
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Rapid Liquid Silica |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung von ultraniedrigem Silikagehalt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Verdünnungslösung, Pour-Through-Zelle |
| Enthält | Gefäß |
| Anzahl Tests | 250 |
| Menge | 55 g |
| Bereich | 3 bis 1.000 μg/l SiO2 |
| Testmethode | Heteropolyblau, Rapid Liquid™ |
| Typ | Reagenz in Pulverform |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?