missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Aminosäure F-Reagenz, Pulverkissen, für 10 ml Probe, VE=100 Stück

Artikelnummer. 10768554
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10768554 10 mL 100 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10768554

Marke: Hach Lange™ 2254069

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hach Lange Aminosäure F-Reagenz Pulverkissen, Menge:10 ml, Methode:Heteropolyblau, physikalische Form:Fest

Spezifikation

Format Fest
Menge 10 mL
Testmethode Heteropolyblau
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.