Learn More
Amino-Albendazol-Sulfon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Albendazole-2-aminosulfone |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Albendazole-2-aminosulfone |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 239.0728 |
| Reinheit (%) | >95% |