Learn More
ε-Amin-n-Capronsäure, 99.8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11458000 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. Menge
11458000 500 g
11438000 25 g
11448000 100 g
11468000 1 kg
4 options
Artikelnummer. 11458000
Marke: MP Biomedicals 0210164590
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 60-32-2
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.175
InChI-Schlüssel SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-Aminohexansäure, Aminohexansäure, Kaprozid, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC-Name 6-Aminohexansäure
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ε-Amino-N-Caprosäure
Farbe Weiß
Dichte 1.48 g/ml
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Menge 500 g
Formelmasse 131.2
Physikalische Form Kristallpulver